Få mere at vide
5-Aza Cytosine-15N4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aza Cytosine-15N4 |
| CAS | 1189895-68-8 |
| Molekylær formel | C3H415N4O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Aza Cytosine-15N4, 4-Amino-s-triazin-2(1H)-one-15N4, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one-15N4, 4-Amino-s-triazin-2-ol-15N4, NSC 51100-15N4, NSC 54006-15N4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1,7+1 |
| SMIL | [15NH2]C1=[15N]C([15NH]C=[15N]1)=O |
| IUPAC navn | 4-(amino-15N)-1,3,5-triazin-2(1H)-one-1,3,5-15N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.06 |
| Formel vægt | 116.03 |