Få mere at vide
5-Aza-2'-deoxycytidin, 98%
Artikelnummer. 15436949
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436949 250 mg 250mg
15426949 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65513.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3916.80 DKK
    3236.65 DKK / 250mg
    Spare 680.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2353-33-5
Molekylær formel C9H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 227.22
MDL nummer MFCD00006547
InChI nøgle CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aza-2'-deoxycytidine
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 617982
Merck Index 14,2853
Formel vægt 228.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver