Få mere at vide
5-APB HCl (1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amin Hydrochlorid; 5-(2-aminopropyl)benzofuran hydrochlorid) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458969
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458969 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458969 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.2401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-APB (hydrochloride)
CAS 286834-80-8
Analyt- eller komponentnavne 5-APB (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H13 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-APB HCl, 1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine Hydrochloride, 5-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride, 5-Benzofuranethanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 5-Benzofuranethanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)6-9-2-3-11-10(7-9)4-5-13-11;/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.CC(N)Cc1ccc2occc2c1
IUPAC navn 1-(1-benzofuran-5-yl)propan-2-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 211.69
Mængde 1 ml
Formel vægt 211,0764 g/mol