Få mere at vide
5-APB HCl (1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amin Hydrochlorid; 5-(2-aminopropyl)benzofuran hydrochlorid) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-APB (hydrochloride) |
| CAS | 286834-80-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-APB (hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H13 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 5-APB HCl, 1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine Hydrochloride, 5-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride, 5-Benzofuranethanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 5-Benzofuranethanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)6-9-2-3-11-10(7-9)4-5-13-11;/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | Cl.CC(N)Cc1ccc2occc2c1 |
| Vis mere |