Få mere at vide
Heidolph™ 5° Vinkel Platform Shakers
Artikelnummer. p-8011799 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Mål (D x B x H) Indvendig:
375 x 320 x 185 mm
375 x 320 x 195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10707451
Brand: Heidolph™ 5433220500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en hældningsvinkel på 5° for bløde og blide bevægelser.
  • Duomax 1030 er en mellemstor model og kan bære en belastning på 5 kg
  • Har en hældningsvinkel på 5° for bløde og blide bevægelser
  • Brug denne model til ethvert kar - kulturplader, medieflasker, Erlenmeyer-kolber - der er ingen grænse
  • Indstil og juster løbende den variable hastighed på den analoge kontrolknap fra 2 til 50 rpm - ideel til cellekulturplader
  • Denne model er velegnet til det modulære inkubatorsystem og anbefales til applikationer, der kræver variabel temperaturregulering op til 65° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel
Bæreevne (metrisk) 5 kg
Hastighedsområde 2 til 50 rpm
Elektriske krav 230/240 V, 50/60 Hz
Spænding 230/240 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Certificeringer/compliance EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 375 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 375 x 320 x 185 mm
Højde (metrisk) 185 mm
Bredde (metrisk) 320 mm
Controller type Elektronisk
Model- Duomax 1030
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Skridsikker gummimåtte
Timer rækkevidde 1 til 120 min.