Få mere at vide
5-Androsten-3Beta-ol-17-one metansulfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Androsten-3beta-ol-17-one Methanesulfonate |
| CAS | 25810-70-2 |
| Molekylær formel | C20H30O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one Methanesulfonate, (3beta)-3-[(Methylsulfonyl)oxy]androst-5-en-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4S/c1-19-10-8-14(24-25(3,22)23)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,14-17H,5-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS(=O)(=O)C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] metanesulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.51 |
| Formel vægt | 366.1865 |