missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminovaleric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminovaleric Acid |
| CAS | 660-88-8 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Aminopentanoic Acid, 5-Amino-n-valeric Acid, Aminovaleric Acid, DAVA, NSC 58383, NSC 73123, delta-Amino-n-valeric Acid, delta-Aminopentanoic Acid, delta-Aminovaleric Acid, ω-Aminopentanoic Acid, ω-Aminovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| SMIL | NCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-aminopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?