Få mere at vide
5-Aminovaleric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015878
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 5-Aminovaleric acid is believed to act as a methylene homologue of gamma-aminobutyric acid (GABA) and functions as a weak GABA agonist.
5-Aminovaleric acid is believed to act as a methylene homologue of gamma-aminobutyric acid (GABA) and functions as a weak GABA agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminovaleric acid
CAS 660-88-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H11NO2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 110 mg/mL (938.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL OC(=O)CCCCN
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation