missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| CAS | 627-95-2 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 . HCl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Aminopentanoic Acid Hydrochloride, 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, delta-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h1-4,6H2,(H,7,8);1H |
| SMIL | Cl.NCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-aminopentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.61 |
| Formel vægt | 153.0557 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?