Få mere at vide
5-Aminovaleric acid, 97%
Artikelnummer. 10387660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10387660
Brand: Thermo Scientific Acros 153910250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 660-88-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 660-88-8
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00008232
InChI nøgle JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminovaleric acid, 5-amino-pentanoic acid, homopiperidinic acid, 5-aminopentanoate, valeric acid, 5-amino, delta-amino-n-valeric acid, pentanoic acid, 5-amino, delta-aminovaleric acid, 5-amino-n-valeric acid, 5-aminovalerate
PubChem CID 138
ChEBI CHEBI:15887
IUPAC navn 5-aminopentansyre
SMIL C(CCN)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminovaleric acid
Smeltepunkt 158.0°C to 161.0°C
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)4CO2H
Beilstein 04, 418
Opløselighedsinformation solution
Mængde 25 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver