Få mere at vide
5-Aminouracil, 98%
Artikelnummer. 10543401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543401 25 g Glasflaske 25g
10185140 2.5 g Glass bottle 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226820250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-52-5 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-52-5
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00006025
InChI nøgle BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
PubChem CID 13611
ChEBI CHEBI:46348
IUPAC navn 5-amino-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL NC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminouracil
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24, 463
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminouracil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge