Få mere at vide
5-Aminouracil, 97%
Artikelnummer. 11351587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351587 5 g 5g
11361587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04452.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-52-5 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-52-5
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00006025
InChI nøgle BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
PubChem CID 13611
ChEBI CHEBI:46348
IUPAC navn 5-amino-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL NC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminouracil
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 127250
Mængde 5 g
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%