missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol, TRC

Artikelnummer. 30337956
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63319525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol
CAS 1382839-19-1
Molekylær formel C10H17NO2
Mængde 25 mg
Synonym Dihydroxyamino Adamantane
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2/c11-8-1-7-2-9(12,4-8)6-10(13,3-7)5-8/h7,12-13H,1-6,11H2
SMIL N[C@@]12C[C@H]3C[C@](O)(C1)C[C@@](O)(C3)C2
IUPAC navn 5-aminoadamantane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Formel vægt 183.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.