missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol |
| CAS | 1382839-19-1 |
| Molekylær formel | C10H17NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dihydroxyamino Adamantane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2/c11-8-1-7-2-9(12,4-8)6-10(13,3-7)5-8/h7,12-13H,1-6,11H2 |
| SMIL | N[C@@]12C[C@H]3C[C@](O)(C1)C[C@@](O)(C3)C2 |
| IUPAC navn | 5-aminoadamantane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vægt | 183.1259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?