missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30320930
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320930 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63034050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione
CAS 30161-97-8
Molekylær formel C5 H4 N4 O2 S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2S/c6-4-7-2-1(3(10)9-4)12-5(11)8-2/h(H4,6,7,8,9,10,11)
SMIL NC1=NC2=C(SC(=O)N2)C(=O)N1
IUPAC navn 5-amino-3,6-dihydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 184.18
Formel vægt 184.0055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.