missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione |
| CAS | 30161-97-8 |
| Molekylær formel | C5 H4 N4 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2S/c6-4-7-2-1(3(10)9-4)12-5(11)8-2/h(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMIL | NC1=NC2=C(SC(=O)N2)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5-amino-3,6-dihydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.18 |
| Formel vægt | 184.0055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?