Få mere at vide
5-(Aminosulfonyl)-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| CAS | 33045-52-2 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O5 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13) |
| SMIL | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.25 |
| Formel vægt | 245.0358 |