missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminosalicylic Acid-13C6 Hydrochloride (Mesalazine-13C6 Hydrochloride), TRC

Artikelnummer. 30474052
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474052 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25810210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mesalazine-13C6 hydrochloride
CAS 1261398-47-3
Molekylær formel C 13C6 H7 N O3 . H Cl
Mængde 10 mg
Synonym 5-Amino-2-hydroxybenzoic-13C6 acid hydrochloride, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic-13C6 acid hydrochloride, 5-Aminosalicylic acid-13C6 hydrochloride, 5-Aminosalicylic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid hydrochloride, Mesalamine-13C6 hydrochloride, Mesalazine-13C6 hydrochloride, Mesalazine-13C6 (phenyl-13C6) hydrochloride, m-Aminosalicylic acid-13C6 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3.ClH/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
SMIL Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 195.55
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.