missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminosalicylic Acid-13C6 Hydrochloride (Mesalazine-13C6 Hydrochloride), TRC

Artikelnummer. 30472608
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472608 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2581021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mesalazine-13C6 hydrochloride
CAS 1261398-47-3
Molekylær formel C 13C6 H7 N O3 . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym 5-Amino-2-hydroxybenzoic-13C6 acid hydrochloride, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic-13C6 acid hydrochloride, 5-Aminosalicylic acid-13C6 hydrochloride, 5-Aminosalicylic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid hydrochloride, Mesalamine-13C6 hydrochloride, Mesalazine-13C6 hydrochloride, Mesalazine-13C6 (phenyl-13C6) hydrochloride, m-Aminosalicylic acid-13C6 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3.ClH/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
SMIL Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 195.55
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.