Få mere at vide
5-aminoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30323333
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30323333 5 g
1 options
Artikelnummer. 30323333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6291655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoquinoline
CAS 611-34-7
Molekylær formel C9 H8 N2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
SMIL Nc1cccc2ncccc12
IUPAC navn Quinolin-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0687