Learn More
5-Aminoquinoline, TRC
Product Code. 30326391
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
30326391 10 g 10g
1 options
Product Code. 30326391 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA62916510G
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 5-Aminoquinoline
CAS 611-34-7
Molecular Formula C9 H8 N2
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2ncccc12
IUPAC Name quinolin-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Formula Weight 144.0687
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.