Få mere at vide
5-Aminoquinoline, 99%
Artikelnummer. 11355415
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355415 1 g 1g
11365415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19628.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-34-7
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00006797
InChI nøgle XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
IUPAC navn quinolin-5-amin
SMIL NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminoquinoline
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Kogepunkt 310°C
Mængde 1 g
Beilstein 114479
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 144.18
Procent renhed 99%