Få mere at vide
5-aminopyridin-2-carboxylsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406500 1 g 1g
11416500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27589.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24242-20-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24242-20-4
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD02684600
InChI nøgle WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-aminopicolinic acid, 5-amino-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 5-amino-2-pyridinecarboxylicacid, pubchem15896, 5-amino-2-carboxypyridine, acmc-209ga3, ksc201o9n
PubChem CID 4179726
IUPAC navn 5-aminopyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 217°C to 219°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%