Få mere at vide
5-aminopyridin-2-carboxylsyre, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15276018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15276018 1 g 1g
15286018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15276018 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450980010
Kemiske identifikatorer
CAS 24242-20-4
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
InChI nøgle WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-aminopicolinic acid, 5-amino-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 5-amino-2-pyridinecarboxylicacid, pubchem15896, 5-amino-2-carboxypyridine, acmc-209ga3, ksc201o9n
PubChem CID 4179726
IUPAC navn 5-aminopyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 215.0°C to 217.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.