Få mere at vide
5-aminopyrazol-1-carboxylsyre tert-butylester O, TRC
Artikelnummer. 30311553
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30311553 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30311553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62914850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Molekylær formel C8H13N3O2
Mængde 50 mg
Synonym 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
IUPAC navn tert-butyl 5-aminopyrazol-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Formel vægt 183.1008