Få mere at vide
5-aminopyrazol-1-carboxylsyre tert-butylester O, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O |
| CAS | 1003011-02-6 |
| Molekylær formel | C8H13N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N |
| IUPAC navn | tert-butyl 5-aminopyrazol-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vægt | 183.1008 |