Få mere at vide
5-Aminopicolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminopicolinic Acid |
| CAS | 24242-20-4 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-, Picolinic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Aminopicolinic acid, 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10) |
| SMIL | Nc1ccc(nc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-aminopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vægt | 138.0429 |