missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminopentyl Methanthiosulfonate Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminopentyl Methanthiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 351422-76-9 |
| Molekylær formel | C6 H15 N O2 S2 . Br H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2S2.BrH/c1-11(8,9)10-6-4-2-3-5-7;/h2-7H2,1H3;1H |
| SMIL | Br.CS(=O)(=O)SCCCCCN |
| IUPAC navn | 5-methylsulfonylsulfanylpentan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.23 |
| Formel vægt | 276.9806 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?