Få mere at vide
5-Aminopentanenitrile Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminopentanenitrile Hydrochloride |
| CAS | 1638108-03-8 |
| Molekylær formel | C5H10N2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4,6H2 |
| SMIL | NCCCCC#N |
| IUPAC navn | 5-aminopentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.61 |
| Formel vægt | 98.0844 |