missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminononane-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-butylhexanoic Acid |
| CAS | 7597-66-2 |
| Molekylær formel | C10 H21 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Norleucine, 2-butyl- (9CI, ACI), 2-Butylnorleucine (ACI), 2-Amino-2-butylhexanoic acid, NSC 42318, α,α-Dibutylglycine, 5-Aminononane-5-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO2/c1-3-5-7-10(11,9(12)13)8-6-4-2/h3-8,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCCC(N)(CCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-butylhexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.279 |
| Formel vægt | 187.157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?