Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Aminonicotinic acid, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminonicotinic acid |
| CAS | 24242-19-1 |
| Molekylær formel | C6H6N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00129116 |
| Mængde | 5g |
| Beilstein | 115848 |
| Synonym | 5-aminonicotinic acid, 5-amino-nicotinic acid, 5-aminonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino nicotinic acid, 5-amino-3-carboxypyridine, 5-amino-3-pyridinecarboxylic acid, zlchem 307, pubchem15914, acmc-209ga2 |
| InChI nøgle | BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=C(C=NC=C1N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-aminopyridine-3-carboxylic acid |
| Vis mere |