Få mere at vide
5-aminonikotinsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10093383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10093383 5 g Glasflaske 5g
10562992 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 361140050
Kemiske identifikatorer
CAS 24242-19-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00129116
InChI nøgle BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminonicotinic acid, 5-amino-nicotinic acid, 5-aminonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino nicotinic acid, 5-amino-3-carboxypyridine, 5-amino-3-pyridinecarboxylic acid, zlchem 307, pubchem15914, acmc-209ga2
PubChem CID 354316
ChEBI CHEBI:68578
IUPAC navn 5-aminopyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=C(C=NC=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminonicotinic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminonicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.