Få mere at vide
5-aminonaphthalen-2-sulfonsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312026 5 g 5g
11322026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03099.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-79-9 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-79-9
Molekylær formel C10H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 223.246
MDL nummer MFCD00004030
InChI nøgle UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,6-cleve's acid, 1-aminonaphthalene-6-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-naphthylamine-6-sulfonic acid, kyselina cleve, cleve's acid-1,6, 1-amino-6-sulfonaphthalene, 5-naphthylamine-2-sulfonic acid, cleve's beta-acid
PubChem CID 8408
ChEBI CHEBI:44188
IUPAC navn 5-aminonaphthalen-2-sulfonsyre
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1819887
Merck Index 14,2350
Formel vægt 223.25
Procent renhed 97%