Få mere at vide
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, tech. 85%
Artikelnummer. p-7081316
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
Artikelnummer. 11480283
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11433.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84-89-9 | C10H9NO3S | 223.25 g/mol
5-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre er et derivatiseringsmiddel i prækolonnederivatiseringen af en vis chiral phenoxysyre. Cu(II) baseret på et dansylderivat blev syntetiseret med 29,2% samlet udbytte ved en syv-trins synteseprocedure ud fra det let tilgængelige udgangsmateriale 5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre er et derivatiseringsmiddel i prækolonnederivatiseringen af en vis chiral phenoxysyre. Cu(II) baseret på et dansylderivat blev syntetiseret med 29,2% samlet udbytte ved en syv-trins synteseprocedure ud fra det let tilgængelige udgangsmateriale 5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre.
Opløselighed Opløselig i varmt
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-89-9
Molekylær formel C10H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 223.25
MDL nummer MFCD00014315
InChI nøgle DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-5-sulfonic acid, laurent acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-amino-5-sulfonaphthalene, laurent's acid, 5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-amino-5-naphthalenesufonic acid, 1-aminonaphthalene-5-sulfonic acid, unii-w70wc365od
PubChem CID 6793
IUPAC navn 5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL NC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2214149
Merck Index 14,6404
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Formel vægt 223.25
Procent renhed 90%
Grad Teknisk