Få mere at vide
5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre, tech. 85%
Beskrivelse
5-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre er et derivatiseringsmiddel i prækolonnederivatiseringen af en vis chiral phenoxysyre. Cu(II) baseret på et dansylderivat blev syntetiseret med 29,2% samlet udbytte ved en syv-trins synteseprocedure ud fra det let tilgængelige udgangsmateriale 5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre er et derivatiseringsmiddel i prækolonnederivatiseringen af en vis chiral phenoxysyre. Cu(II) baseret på et dansylderivat blev syntetiseret med 29,2% samlet udbytte ved en syv-trins synteseprocedure ud fra det let tilgængelige udgangsmateriale 5-aminonaphthalen-1-sulfonsyre.
Opløselighed Opløselig i varmt
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2214149 |
| Merck Index | 14,6404 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i varmt vand. |
| Formel vægt | 223.25 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |