Få mere at vide
5-Aminonaphthalen-2-ol, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449012
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449012 25 g
31433853 1 g
31433815 100 g
31435764 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31449012 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1285625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminonaphthalen-2-ol
CAS 86-97-5
Molekylær formel C10H9NO
MDL nummer MFCD00035729
Mængde 25 g
SMIL OC1=CC=C2C(N)=CC=CC2=C1
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Procent renhed 95%