Få mere at vide
5-Aminomethyl-salicylic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminomethyl-salicylic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 90610-24-5 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 . H Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)7-4-6(5-10)2-3-8(7)11;/h2-4,11H,5,10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)c1cc(CN)ccc1O |
| IUPAC navn | methyl 5-(aminomethyl)-2-hydroxybenzoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.649 |
| Formel vægt | 217.051 |