Få mere at vide
Molecular Probes™ 5-(aminomethyl)fluorescein, hydrochlorid
Beskrivelse
Den primære alifatiske amin af 5-(aminomethyl)fluorescein kan reversibelt kobles til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ) for at danne nye prober. Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247).
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 138588-53-1 |
| Farve | Orange-gul |
| Emballage | 1 hver |
| Molekylær formel | C21H15NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-aminomethyl fluorescein, 5-aminomethyl fluorescein hydrochloride, 5-amfl, 6-aminomethyl-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 5'-aminomethyl-3,6-dihydroxyspiro 9h-xanthene-9,1' 3'h-isobenzofuran-3'-one, 5-aminomethyl-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one |
| InChI nøgle | FKQRDXNGJULUOJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.35 |
| PubChem CID | 132166 |