Få mere at vide
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride |
| CAS | 874-43-1 |
| Molekylær formel | C6H12Cl2N4 |
| MDL nummer | MFCD00058194 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | NC1=NC(C)=NC=C1CN.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.09 |
| Procent renhed | 95% |