Få mere at vide
5-Aminomethyl-2-chloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminomethyl-2-chloropyridine |
| CAS | 97004-04-1 |
| Molekylær formel | C6 H7 Cl N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | ((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)amine, (2-Chloro-5-pyridyl)methylamine, (6-Chloro-3-pyridyl)methylamine, (6-Chloropyridin-3- yl)methanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)methanamine, 2-Chloro-5-(aminomethyl)pyridine, 3-Aminomethyl-6-chloropyridine, 5-(Aminomethyl)-2- chloropyridine, 6-Chloro-3-(aminomethyl)pyridine, 6-Chloro-3-pyridinemethanamine, [(2-Chloropyridin-5-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2 |
| SMIL | NCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | (6-chloropyridin-3-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.586 |
| Formel vægt | 142.03 |