Få mere at vide
5-Aminomethyl-2-chloropyridine, 97%
Artikelnummer. 11384166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384166 25 g 25g
11364166 1 g 1g
11374166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19283.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97004-04-1 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97004-04-1
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.586
MDL nummer MFCD00673153
InChI nøgle XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminomethylpyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl methanamine, 6-chloro-3-picolylamine, 6-chloropyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methylamine, 2-chloro-5-aminomethyl pyridine
PubChem CID 7020927
IUPAC navn (6-chlorpyridin-3-yl)methanamin
SMIL C1=CC(=NC=C1CN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
Smeltepunkt 27°C to 32°C
Kogepunkt 101°C to 102°C (1 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 8308740
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%