missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Aminomethyl-2-chloropyridine, 97%

Artikelnummer. 11364166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364166 1 g 1g
11374166 5 g 5g
11384166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11364166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19283.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 97004-04-1 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 97004-04-1
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.586
MDL nummer MFCD00673153
InChI nøgle XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminomethylpyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl methanamine, 6-chloro-3-picolylamine, 6-chloropyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methylamine, 2-chloro-5-aminomethyl pyridine
PubChem CID 7020927
IUPAC navn (6-chlorpyridin-3-yl)methanamin
SMIL C1=CC(=NC=C1CN)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
Smeltepunkt 27°C to 32°C
Kogepunkt 101°C to 102°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 8308740
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.