missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Aminomethyl-2-bromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminomethyl-2-bromopyridine |
| CAS | 120740-10-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 Br N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-Bromo-3-pyridinemethanamine, (6-Bromopyridin-3-yl)methanamine, [(2-Bromopyridin-5-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2 |
| SMIL | NCc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC navn | (6-bromopyridin-3-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.037 |
| Formel vægt | 185.979 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?