Få mere at vide
5-aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridine |
| Smeltepunkt | 132 °C til 134 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 223.28 |
| Procent renhed | 97% |