Få mere at vide
5-aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridin, 97%
Artikelnummer. 11454490
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454490 1 g 1g
11464490 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50078.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 187237-37-2 | C11H17N3O2 | 223,276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 187237-37-2
Molekylær formel C11H17N3O2
Molekylvægt (g/mol) 223.276
MDL nummer MFCD07781132
InChI nøgle DFLQTVPEIMTXSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-5-aminomethyl pyridine, 5-aminomethyl-2-n-boc aminopyridine, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-aminomethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-aminomethyl-2-boc-amino pyridine, carbamic acid,n-5-aminomethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-tert-butoxycarbonyl-amino-5-aminomethylpyridine
PubChem CID 42553118
IUPAC navn tert-butyl-N-[5-(aminomethyl)pyridin-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridine
Smeltepunkt 132°C to 134°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 223.28
Procent renhed 97%