Få mere at vide
5-Aminolevulinic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Aminolevulinic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 181.0506 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |