Få mere at vide
5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30334433
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30334433 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30334433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63835350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
CAS 5451-09-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H9 N O3 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym Levulinic acid, 5-amino-, hydrochloride (8CI), Pentanoic acid, 5-amino-4-oxo-, hydrochloride (9CI), 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hydrochloride, Ameluz, Aminolevulinic acid hydrochloride, Levulan Kerastick, d-Aminolevulinic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
SMIL Cl.NCC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn 5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 167.59
Formel vægt 167.0349
Procent renhed >95