Få mere at vide
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451378 5 g 5g
16442519 1 g 1g
16409056 100 mg -
16428948 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16451378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS 9-2-5451
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10ClNO3
Mængde 5 g
Synonym 5-ALA hydrochlorideδ-Aminolevulinic acid hydrochloride5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (596.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (99.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(O)CCC(CN)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 167.59
Formel vægt 167.59
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death