Få mere at vide
5-Aminolevulinsyrehydrochlorid, 98+%
Product Code. 10010620 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
5 g
Unit Size:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10010620 500 mg 500mg
10227543 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10010620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.46 DKK
    504.65 DKK / 500mg
    Spare 55.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 5451-09-2 | C5H9NO3·HCl | 167,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9-2-5451
Molekylær formel C5H9NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00012869
InChI nøgle ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC navn 5-amino-4-oxopentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Smeltepunkt 156 °C til 158 °C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Merck Index 15, 443
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
Mængde 500 mg
Formel vægt 167.59
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.