Få mere at vide
5-Aminolevulinsyre hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11488776
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488776 100 mg 100mg
11498776 500 mg 500mg
11314529 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16942.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167,59 g/mol
5-aminolevulinsyrehydrochlorid spiller en vigtig rolle som en forløber i syntesen af tetrapyrroler såsom klorofyl og hæm. Det er almindeligt anvendt i fotodynamisk terapi af sygdomme, nemlig Pagets sygdom og humant papillomavirus (HPV) infektionsassocieret cervikal condylomata acuminata.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-aminolevulinsyrehydrochlorid spiller en vigtig rolle som en forløber i syntesen af tetrapyrroler såsom klorofyl og hæm. Det er almindeligt anvendt i fotodynamisk terapi af sygdomme, nemlig Pagets sygdom og humant papillomavirus (HPV) infektionsassocieret cervikal condylomata acuminata.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol og vand
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-2-5451
Molekylær formel C5H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00012869
InChI nøgle ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC navn 5-amino-4-oxopentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Smeltepunkt ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Merck Index 14,446
Mængde 100 mg
Formel vægt 167.59
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminolevulinic acid hydrochloride