Få mere at vide
5-Aminolevulinsyre hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11314529
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314529 2 g 2g
11488776 100 mg 100mg
11498776 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16942.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1828.39 DKK
    1645.65 DKK / 2g
    Spare 182.74 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167,59 g/mol
5-aminolevulinsyrehydrochlorid spiller en vigtig rolle som en forløber i syntesen af tetrapyrroler såsom klorofyl og hæm. Det er almindeligt anvendt i fotodynamisk terapi af sygdomme, nemlig Pagets sygdom og humant papillomavirus (HPV) infektionsassocieret cervikal condylomata acuminata.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-aminolevulinsyrehydrochlorid spiller en vigtig rolle som en forløber i syntesen af tetrapyrroler såsom klorofyl og hæm. Det er almindeligt anvendt i fotodynamisk terapi af sygdomme, nemlig Pagets sygdom og humant papillomavirus (HPV) infektionsassocieret cervikal condylomata acuminata.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol og vand
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-2-5451
Molekylær formel C5H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00012869
InChI nøgle ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC navn 5-amino-4-oxopentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Smeltepunkt ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Merck Index 14,446
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water.
Mængde 2 g
Formel vægt 167.59
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%